Merck
A0433
Sigma-Aldrich
抗-白蛋白 兔抗
IgG fraction of antiserum
别名:
Anti Albumin Antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
分子量
antigen 65 kDa
物種活性
human
技術
indirect ELISA: 1:25,000
quantitative precipitin assay: 4.0-6.0 mg/mL
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ALB(213)
一般說明
白蛋白是人体中丰度最高的血浆蛋白。
白蛋白是肝细胞产生的主要蛋白质,占人血清总蛋白质含量的一半以上。 许多其他体液也含有白蛋白。
特異性
兔多克隆抗白蛋白抗体与人血清和人白蛋白反应。
免疫原
纯化的人白蛋白
應用
兔源抗白蛋白抗体可用于:
  • 免疫细胞化学
  • 氨基末端片段(ATF)-人血清白蛋白(HSA)
  • 癌抑素(Can)-人血清白蛋白(HSA)的免疫测定
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)
生化/生理作用
已经提出了血清白蛋白的三个主要功能: 维持渗透性压力,运输各种物质和氨基酸的内源性来源。白蛋白降解的主要部位尚不清楚,但蛋白几乎可以被体内的每个器官代谢。血清白蛋白水平的测定是临床医学中广泛使用的筛选测试。 血清白蛋白水平降低可能提示疾病状态,例如营养不良、肝硬化、肾病综合征、糖尿病、胃肠道和肝脏疾病、各种热灼伤和肺部疾病。高水平的白蛋白与脱水有关。白蛋白转换可见于患有缺铁性贫血的婴儿。晚期肝病与白蛋白的氧化损伤有关。
外觀
0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.2,含有15 mM叠氮化钠)溶液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Activin a efficiently specifies definitive endoderm from human embryonic stem cells only when phosphatidylinositol 3-kinase signaling is suppressed
McLean AB, et al.
Stem Cells, 25(1), 29-38 (2007)
Shahid S Siddiqui et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 286(5), L1016-L1026 (2004-01-20)
Vascular endothelial cells undergo albumin endocytosis using a set of albumin binding proteins. This process is important for maintaining cellular homeostasis. We showed by several criteria that the previously described 73-kDa endothelial cell surface albumin binding protein is the 75-kDa
F Apparailly et al.
Gene therapy, 9(3), 192-200 (2002-02-23)
Plasmin is essential for metalloproteases activation, endothelial cell migration and degradation of the extracellular matrix. The process is common to neoangiogenesis pannus formation and cartilage degradation within arthritic joints. Since 80% of synovial cells express urokinase plasminogen activator receptor (uPAR)
Siti S Abdullah-Soheimi et al.
Proteome science, 8, 58-58 (2010-11-19)
Diagnosis of ovarian carcinoma is in urgent need for new complementary biomarkers for early stage detection. Proteins that are aberrantly excreted in the urine of cancer patients are excellent biomarker candidates for development of new noninvasive protocol for early diagnosis
Claire Magnon et al.
Cancer research, 65(10), 4353-4361 (2005-05-19)
Canstatin, the noncollagenous domain of collagen type IV alpha-chains, belongs to a series of collagen-derived angiogenic inhibitors. We have elucidated the functional receptors and intracellular signaling induced by canstatin that explain its strong antitumor efficacy in vivo. For this purpose