生物源
synthetic
產品線
BioReagent
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid or viscous liquid
效力
~2,800,000 I.U. per g
分子量
Mw 328.49 g/mol
技術
cell culture | mammalian: suitable
顏色
light yellow to dark yellow
mp
57-58 °C
溶解度
absolute ethanol: 25 mg/mL (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChI 密鑰
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
其他說明
準備報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.