Merck
R3375
Sigma-Aldrich
视黄醇(维生素A)棕榈酸酯 CRM
Type IV, ~1,800,000 USP units/g, oil
别名:
全−反式−视黄醇棕榈酸酯, 维生素 A 棕榈酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H60O2
CAS号:
分子量:
524.86
Beilstein:
1917366
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.79
生物源
synthetic (organic)
品質等級
種類
Type IV
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
oil
比活性
~1,800,000 USP units/g
顏色
yellow to orange
mp
26 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
InChI 密鑰
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
视黄醛、视黄醇和视黄酸分别为维生素A的醛、醇和酸形式。 类视黄醇包含一个20个碳的具有顺式反式双键的环己烯基环。视黄醇棕榈酸酯是维生素A的主要储存形式。视黄醇酯是维生素A的存储池,可根据需要转换为视黄醇和其他类视黄醇。类视黄醇还存在视黄醇酯形式,如视黄醇丙酸酯、视黄醇乙酸酯和视黄醇棕榈酸酯。
應用
视黄醇棕榈酸酯已被用作:
  • 类视黄醇衍生物,用于调节耳蜗中连接蛋白Cx26和Cx30的表达。
  • 高效液相色谱法(HPLC)的标准品
  • 作为眼罩蛋白(eyecup protein)匀浆异构酶测定中的类视黄醇底物
生化/生理作用
类视黄醇是核受体的配体,具有抗氧化功能。视黄醇棕榈酸酯被广泛用于药物和化妆品应用中。在防晒霜中,它可以防止UVB诱发的DNA损伤和细胞凋亡。视黄醇棕榈酸酯可用于护肤化妆品中,用于治疗光老化。现已确知视黄醇棕榈酸酯是一种可有效治疗肺癌的化学预防剂。它还可调节包括细胞分化和增殖在内的各种生物过程。
评论:维生素 A 代谢。
包裝
密封安瓿。
外觀
室温下的油
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Retinoids in cosmeceuticals
Sorg O, et al.
Dermatologic Therapy, 19(5), 289-296 (2006)
Vitamin A or E and a catechin synergize as vaccine adjuvant to enhance immune responses in mice by induction of early interleukin-15 but not interleukin-1beta responses
Patel S, et al.
Immunology, 148(4), 352-362 (2016)
Effects of retinoid treatment on cochlear development, connexin expression and hearing thresholds in mice
Kim Y and Lin X
Journal of Otorhinolaryngology, Hearing and Balance Medicine settings, 1(1), 2-2 (2018)
Laboratory evaluation during high-dose vitamin A administration: a randomized study on lung cancer patients after surgical resection
Infante M, et al.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 117(2), 156-162 (1991)
Safety of retinyl palmitate in sunscreens: a critical analysis
Wang SQ, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 63(5), 903-906 (2010)
商品
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.