Merck
R1512
Sigma-Aldrich
视黄醇(维生素A)棕榈酸酯 CRM
potency: ≥1,700,000 USP units per g
别名:
全−反式−视黄醇棕榈酸酯, 维生素 A 棕榈酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H60O2
CAS号:
分子量:
524.86
Beilstein:
1917366
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.79
生物源
synthetic (organic)
品質等級
形狀
solid or viscous liquid
效力
≥1,700,000 USP units per g
不包含
antioxidant
顏色
yellow to yellow-green
mp
26 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
InChI 密鑰
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
视黄醇棕榈酸酯或称维生素A棕榈酸酯是一种类视黄醇,同时也是一种酸形式的维生素A。类视黄醇存在许多空间异构体,因为它的脂肪链有不饱和键。视黄醇棕榈酸酯是表皮中维生素A的主要存储形式。 视黄醇酯提供维生素A,可根据需要转化为视黄醇和其它类视黄醇。
應用
视黄醇棕榈酸酯已被用作高效液相色谱(HPLC)中的标准品。它还被用于研究其对非洲爪蟾幼虫大脑再生的影响。
生化/生理作用
视黄醇棕榈酸酯广泛应用于药物应用中。凭借对皮肤外观的有益作用和抗氧化性能,它也被广泛应用于化妆品配方中。视黄醇棕榈酸酯可作为致畸剂,影响脊椎动物的胚胎形成和再生。它也可作为维生素A的来源添加到低脂和脱脂牛奶中。视黄醇棕榈酸酯可作为化学预防剂或抗肿瘤药。
评论:维生素 A 代谢。
包裝
密封安瓿包装。
外觀
油或固体
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
S D Todorov et al.
Meat science, 84(3), 334-343 (2010-04-09)
Bacteriocins bacST202Ch and bacST216Ch, produced by Lactobacillus plantarum strains isolated from Beloura and Chouriço, respectively, inhibited the growth of a number of Gram-positive and Gram-negative meat spoilage bacteria. According to trycine-SDS-PAGE, bacST202Ch and bacST216Ch are approximately 3.5 and 10.0 kDa
Fundamentals of Dairy Chemistry (2012)
The effect of retinyl-palmitate on brain regeneration of larval Xenopus laevis
Bernardini S, et al.
Italian Journal of Zoology, 77(3), 261-271 (2010)
Anticancer activity and mechanism of action of retinoids in oral and pharyngeal cancer
Klaassen I and Braakhuis BJM
Oral Oncology, 38(6) (2002)
Characterization of esterase and alcohol dehydrogenase activity in skin. Metabolism of retinyl palmitate to retinol (vitamin A) during percutaneous absorption
Boehnlein J, et al.
Pharmaceutical Research, 11(8), 1155-1159 (1994)