产品名称
邻苯二胺 二盐酸盐, tablet, 30 mg substrate per tablet
品質等級
形狀
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI 密鑰
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 人免疫球蛋白
- 血清样本中的 CTLA4Ig
- 培养液中的白蛋白
重構
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
其他客户在看
商品
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.