产品名称
聚-L-赖氨酸 氢溴酸盐, mol wt 4,000-15,000 by viscosity
形狀
solid
品質等級
分子量
≤15,000 by MALLS
4,000-15,000 by viscosity
環保替代產品評分
old score: 51
new score: 43
Find out more about DOZN™ Scoring
環保替代產品特色
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
cell culture | mammalian: suitable
顏色
white to off-white
應用
cell analysis
環保替代類別
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI 密鑰
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为多链体的组成部分和在DNA缩合实验
- 中用于涂覆圆云母圆盘以进行原子力显微镜研究 和SuperFrost玻璃载玻片用于HL-60细胞中的免疫荧光研究
- 作为参考标准,用于生成定量的校准曲线ε-聚L-赖氨酸。
生化/生理作用
成分
注意
準備報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.