产品名称
聚 L -谷氨酸钠盐 钠盐, mol wt 3,000-15,000
形狀
powder
品質等級
分子量
3,000-15,000
技術
ligand binding assay: suitable
顏色
white to off-white
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCC(=O)O
InChI
1S/C15H23N3O10/c16-7(1-4-10(19)20)13(25)17-8(2-5-11(21)22)14(26)18-9(15(27)28)3-6-12(23)24/h7-9H,1-6,16H2,(H,17,25)(H,18,26)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,27,28)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI 密鑰
BUZMZDDKFCSKOT-CIUDSAMLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
- 来自同多肽的大型生物聚电解质复合物:固态“盐桥”:研究了利用聚L-谷氨酸钠盐通过生物聚电解质复合物构建的固态结构,强调了其在构建具有独特性质的创新材料中的潜在用途(Digby ZA et al., 2023)。
- 通过自发乳化溶剂蒸法发制备并通过层先法(Layer-by-Layer Method)功能化修饰的聚合物核-壳纳米颗粒: 该研究利用聚L-谷氨酸钠盐生产具有核-壳结构的纳米颗粒,表明了其在纳米颗粒功能化和稳定性中的用途(Szczęch M et al., 2020)。
分析報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
商品
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.