P4153
Prednisolone 21-hemisuccinate sodium salt
≥90%, powder
别名:
Δ1-Hydrocortisone 21-hemisuccinate, 1,4-Pregnadiene-11β,17,21-triol-3,20-dione 21-hemisuccinate, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-hemisuccinate
About This Item
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
無菌
non-sterile
化驗
≥90%
形狀
powder
顏色
white
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C25H32O8.Na.H/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;;/h7,9,11,16-18,22,27,32H,3-6,8,10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);;/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;;/m0../s1
InChI 密鑰
HLHQSPQPHMOTMP-FKIWUUNWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges