生物源
synthetic
品質等級
無菌
non-sterile
化驗
≥98.00% (TLC)
形狀
lyophilized powder
技術
toxicology assay: suitable
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].C[C@H]1CC2C3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC([O-])=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)C2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C26H34O8.Na/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24;/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-;/m0./s1
InChI 密鑰
FQISKWAFAHGMGT-SGJOWKDISA-M
基因資訊
human ... NR3C1(2908)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
外觀
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges