产品名称
泼尼松龙, ≥99%
生物源
synthetic (organic)
無菌
non-sterile
化驗
≥99%
形狀
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解度
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
起源
Johnson & Johnson
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
基因資訊
human ... AR(367) , ESR1(2099) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Nr3c1(14815)
rat ... Ar(24208)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
特點和優勢
分析報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2