主要文件
L8629
Sigma-Aldrich
来自 菜豆的凝集素 (红芸豆)
Erythroagglutinin PHA-E
别名:
PHA, 植物血球凝集素(菜豆)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
品質等級
形狀
salt-free, lyophilized powder
效力
<10 μg per mL agglutination activity (with erythryocytes)
成份
Protein, ≥80% biuret
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
PHA由两种分子种类组成,即具有低促有丝分裂活性和高红细胞凝集素活性的红细胞凝集素(PHA-E),和具有高促有丝分裂和白细胞凝集活性但具有非常低的红细胞凝集活性的白细胞凝集素(PHA-L)。
PHA-E不具有血型特异性,但其凝集活性可被某些低聚糖抑制。 在分离和纯化红细胞凝集素和白细胞凝集素之前,PHA-P是PHA的蛋白质形式。 PHA-M是粘蛋白形式。 结合物由相应的纯化凝集素进行制备。
品質
检测白细胞凝集。
準備報告
通过改良 Leavitt 方法纯化。
分析報告
凝集活性以 μg/ml 表示,通过 1 mg/mL 溶液的系列稀释液测定。该活性是在 25℃ 下孵育 1 h 后凝集人红细胞(2% 磷酸盐缓冲盐水中,pH 6.8)或人白细胞(10 7 /mL 盐水中)混悬液的最低浓度。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tuo Yang et al.
Cell reports, 29(9), 2917-2928 (2019-11-28)
Increased tolerance of Plasmodium falciparum to front-line artemisinin antimalarials (ARTs) is associated with mutations in Kelch13 (K13), although the precise role of K13 remains unclear. Here, we show that K13 mutations result in decreased expression of this protein, while mislocalization
R D Leavitt et al.
The Journal of biological chemistry, 252(9), 2961-2966 (1977-05-10)
Affinity-purified phytohemagglutinin from red kidney bean resolves into five isolectins by SP-Sephadex ion exchange chromatography. Recoveries ranging from 30 to 130 mg of protein for each isolectin are easily achieved. The isolectins have similar amino acid compositions which differ only