一般說明
分子量:71kDa(由分子量为 32-35kDa 的两个相同亚基组成的同型二聚体)
吸光系数:E1% = 14.5 (280nm)
pI:4.75
这种普遍存在的酶可驱动生成焦磷酸盐的代谢反应,因为这些反应的平衡常数通常接近整数。催化的机理在文献中有所记述。无机焦磷酸酶是一种金属蛋白酶,达到最大活性需要 Mg2+ 的参与。虽然无机焦磷酸盐的水解反应在 Mg2+ 存在下具有特异性,但是如果存在锌 ADP 和 ATP 均会被水解。
吸光系数:E1% = 14.5 (280nm)
pI:4.75
这种普遍存在的酶可驱动生成焦磷酸盐的代谢反应,因为这些反应的平衡常数通常接近整数。催化的机理在文献中有所记述。无机焦磷酸酶是一种金属蛋白酶,达到最大活性需要 Mg2+ 的参与。虽然无机焦磷酸盐的水解反应在 Mg2+ 存在下具有特异性,但是如果存在锌 ADP 和 ATP 均会被水解。
應用
无机焦磷酸酶 (PPase) 是一种普遍存在的酶,可催化 PPi + H2O → 2Pi。
它在蛋白质、RNA 和 DNA 合成中发挥着重要作用。
它在蛋白质、RNA 和 DNA 合成中发挥着重要作用。
焦磷酸酶已被用于:
- 作为反应缓冲液的组分用于氨酰化的测定,以对掺入tRNA的[3H]L-甲硫氨酸进行定量。
- 作为PCR混合物的组分。
焦磷酸酶已被用于:
作为反应缓冲液的组分用于氨酰化的测定,以对掺入tRNA的[3H]L-甲硫氨酸进行定量。
作为PCR混合物的组分
作为反应缓冲液的组分用于氨酰化的测定,以对掺入tRNA的[3H]L-甲硫氨酸进行定量。
作为PCR混合物的组分
單位定義
在pH 7.2,25 °C条件下,一个单位可在每分钟释放1.0μmole无机正磷酸盐。
外觀
冻干粉末,含80-90%缓冲盐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The Journal of biological chemistry, 292(44), 18006-18023 (2017-09-20)
To understand the mechanism for assembly of Lys
Enzymatic chemiluminescence assay for inorganic pyrophosphate.
Analytical biochemistry, 304(1), 135-137 (2002-04-24)
Journal of biomolecular screening, 20(1), 122-130 (2014-08-29)
Improved therapies for the treatment of Trypanosoma brucei, the etiological agent of the neglected tropical disease human African trypanosomiasis, are urgently needed. We targeted T. brucei methionyl-tRNA synthetase (MetRS), an aminoacyl-tRNA synthase (aaRS), which is considered an important drug target
Annals of neurology, 93(2), 244-256 (2022-09-12)
Despite the increasing number of genes associated with Charcot-Marie-Tooth (CMT) disease, many patients currently still lack appropriate genetic diagnosis for this disease. Autosomal dominant mutations in aminoacyl-tRNA synthetases (ARSs) have been implicated in CMT. Here, we describe causal missense mutations
Nature genetics, 46(4), 398-404 (2014-03-19)
Grain chalkiness is a highly undesirable quality trait in the marketing and consumption of rice grain. However, the molecular basis of this trait is poorly understood. Here we show that a major quantitative trait locus (QTL), Chalk5, influences grain chalkiness