Key Documents
EP5409700006
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-12-17, aerosol tight, to hold, 12 x 5.0 mL Eppendorf Tube®, lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
特點
lid
to hold 12 x 5.0 mL Eppendorf Tube®
aerosol tight
fixed angle rotor
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5409700006 (Global)
參數
14,000 rpm
20,600 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5427R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG