主要文件
EP0030119800
Eppendorf® Tube Rack for 0.5 mL Tubes
Holds 48 x 0.5 mL tubes, 3 rows of 16 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.11
材料
polypropylene
特點
autoclavable
3 rows of 16 wells each
Holds 48 x 0.5 mL tubes
包裝
pkg of 2 pieces
製造商/商標名
Eppendorf® 30119800
顏色
white
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)