主要文件
EP5409702009
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-24-11, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5409702009 (Global)
參數
16,220 rpm
25,000 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5427R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)