主要文件
EP5495500006
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-24x2, lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
lid
FA-24x2
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5495500006
參數
15,060 max. RCF (21,300 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
特點和優勢
  • Aerosol tight rotor FA-24x2 for vessels, 24 x 1.5/2.0 ml
  • Features aerosol-tight rotor lid
  • Compatible with centrifuge 5425/R
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)