特點
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-24x2-PTFE
with PTFE coating
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5495503005
參數
15,060 max. RCF (21,300 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG