抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
SPE-7, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
濃度
~1 mg/mL
技術
indirect ELISA: 0.05-0.1 μg/mL using using 0.5 μg/well DNP-BSA as the coating antigen and 1 μg/mL Monoclonal Anti-Mouse IgE, Peroxidase conjugate as the detector antibody.
同型
IgE
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二硝基苯(DNP)是一种半抗原,通常用于免疫测定中标记一抗或二抗。因此,DNP抗体是用于检测和分析目标分子的实用工具。抗DNP单克隆抗体对DNP具有特异性。
IgE基因在人类染色体14上编码。IgE是循环血中含量最少的抗体,但对于引发过敏原导致的超敏反应至关重要。
IgE基因在人类染色体14上编码。IgE是循环血中含量最少的抗体,但对于引发过敏原导致的超敏反应至关重要。
免疫原
DNP-KLH偶联物
應用
二硝基苯单克隆抗体适用于流式细胞术 和免疫细胞化学分析。
二硝基苯单克隆抗体特异性小鼠IgE已被用于通过酶标仪和荧光分光光度计检测大鼠肥大细胞的脱颗粒反应。
二硝基苯单克隆抗体特异性小鼠IgE已被用于通过酶标仪和荧光分光光度计检测大鼠肥大细胞的脱颗粒反应。
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
蛋白质免疫印迹分析(1篇论文)
蛋白质免疫印迹分析(1篇论文)
该抗体可用于受控过敏反应的实验诱导或作为小鼠IgE来源。
该抗体可用于受控过敏反应的实验诱导或作为小鼠IgE来源。为了诱导全身性过敏反应,给小鼠注射3 μg抗DNP小鼠IgE,20小时后静脉注射500 μg DNP-BSA。为了诱导局部过敏反应,给小鼠皮内注射10ng抗DNP小鼠IgE,然后静脉注射500 μg DNP-BSA激发过敏反应。
生化/生理作用
B细胞对过敏原应答,发生类别转换重组而生成IgE。肥大细胞通过响应过敏原而大量产生IgE,特别是在哮喘和过敏性鼻炎中。IgE可调节肥大细胞的体内平衡,并在食物过敏中上调。IgE与类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮等自身免疫疾病的发病机理有关。IgE水平受到14号染色体上其他基因的调节,尤其是哮喘患者。信号转导和转录激活因子3(STAT3)突变的患者分泌高水平IgE,称为高免疫球蛋白E综合征(HIES)。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
若需连续使用,本品可在2-8°C下保存最长一个月。若需延长储存时间,可将溶液分装并在-20°C下冷冻。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。若工作稀释样品在12小时内未使用完,则应丢弃。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Biomolecules & therapeutics, 24(3), 283-290 (2016-05-03)
Oroxylum indicum has long been used in Asian traditional medicine to prevent and treat respiratory diseases, diabetes, diarrhea and other conditions. Oroxylin A is a flavone that is present in Oroxylum indicum and in Scutellaria baicalensis. Because the root extracts
Acta neuropathologica, 129(3), 399-415 (2015-01-01)
X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is a rare neurometabolic disease characterized by the accumulation of very long chain fatty acids (VLCFAs) due to a loss of function of the peroxisomal transporter ABCD1. Here, using in vivo and in vitro models, we demonstrate
Immunoglobulin E.
Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 124(9), 1382-1385 (2000)
A processed human immunoglobulin epsilon gene has moved to chromosome 9.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 79(19), 5956-5960 (1982)
The who, where, and when of IgE in allergic airway disease.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 129(3), 5024-5032 (2012)