主要文件
324101
Sigma-Aldrich
牛 DNP-白蛋白偶联物
DNP-Albumin Conjugate, Bovine, is useful for production of antibodies specific for DNP and albumin. Contains >30 DNP-groups per molecule protein.
别名:
Albumin DNP Conjugate, Bovine Albumin Conjugate, DNP-Albumin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
品質等級
形狀
solid (Dry)
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
amber
溶解度
water: 1-2 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
二硝基苯基(DNP)偶联物可用于产生对DNP和白蛋白具有特异性的抗体。每个蛋白分子含有>30个DNP-基团。
應用
牛DNP-白蛋白偶联物已用于被动过敏反应,以研究IgE受体模拟肽(PepE)的体内生物学效应。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存2个月。
其他說明
Pellom, M.I., et al. 1994.Brit. J. Pharmacol.112, 1101.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1