Merck
D4154
Sigma-Aldrich
质粒DNA 来源于大肠杆菌 RRI
pUC18, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105600
NACRES:
NA.85
生物源
Escherichia coli (RRI)
品質等級
等級
for molecular biology
形狀
buffered aqueous solution
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
InChI 密鑰
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
来自大肠杆菌RRI的质粒DNA使得适当的宿主菌株具备了氨苄西林抗性和β-半乳糖苷酶补体缺陷。多克隆位点(MCS)位于β-半乳糖苷酶基因内。pUC8和9在MCS中有9个唯一位点,而pUC18和19有13个位点。
應用
来自大肠杆菌 RRI 的质粒 DNA已被用于聚合酶链式反应(PCR)。
来自大肠杆菌RRI的质粒DNA还被用于体外DNA转染研究。
生化/生理作用
这些质粒赋予适当的宿主菌株氨苄青霉素抗性和β-半乳糖苷酶补体缺陷。多克隆位点(MCS)位于β-半乳糖苷酶基因内;pUC8和9在MCS中有9个唯一位点,而pUC18和19有13个位点。
插入 MCS 的外源 DNA 消除了分解乳糖的能力。乳糖阳性,氨苄青霉素抗性菌落(含有质粒的宿主菌株)在含有氨苄青霉素和 X-Gal 的平板上形成蓝色菌落;乳糖阴性,氨苄青霉素抗性菌落(含有在 MCS 处插入外源 DNA 的质粒的宿主菌株)在该培养基上形成白色菌落。pUC 质粒中 MCS 区域的方向与相应的 M13 噬菌体的方向相似。
成分
pUC18 质粒 DNA,10 μg,浓度约为 0.5 mg/ml,在含 1 mM EDTA 的 10 mM Tris-HCl,pH 8.0 中提供。
原則
插入 MCS 的外源 DNA 打断了 β-半乳糖苷酶基因,并消除了分解乳糖的能力。乳糖阳性,氨苄青霉素抗性菌落(含有质粒的宿主菌株)在含有氨苄青霉素和 X-Gal 的平板上形成蓝色菌落;乳糖阴性,氨苄青霉素抗性菌落(含有在 MCS 处插入外源 DNA 的质粒的宿主菌株)在该培养基上形成白色菌落。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Quantification of beta-human papillomavirus DNA by real-time PCR.
Weissenborn SJ
Nature Protocols, 5(1), 1-13 (2010)
Nucleoside phosphocholine amphiphile for in vitro DNA transfection
Moreau L, et al.
Molecular Biosystems, 1(3), 260-264 (2005)
M Iu Mazina et al.
Tsitologiia, 55(4), 218-224 (2013-07-24)
DNA replication begins from multiple sites distributed thoughout the genome and named replication origins. Despite the increasing amount of data on the properties of replication origins, it is still unknown what factors(s) is the primary determinant of ORC localization. Su(Hw)
Who owns human genes?: Is DNA patentable?
Lawrence O Gostin
JAMA, 310(8), 791-792 (2013-07-24)
Jong Bum Lee et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(7), 1245-1249 (2013-08-06)
Recently, DNA has been used to guide the self-assembly of functional materials. Based on programmability of DNA, branched DNA nanostructures were created and precisely labeled with quantum dots and gold nanoparticles. The precise molecular recognition of DNA allows the precise