Key Documents
262012
Millipore
脱氧核糖核酸,钠盐,鲑鱼睾丸
Purified DNA from salmon testes. Absorption (0.001% solution in phosphate buffer, pH 7.0, 260 nm): ≥0.155.
别名:
脱氧核糖核酸,钠盐,鲑鱼睾丸
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352208
NACRES:
NA.51
品質等級
描述
Sodium content >=5.8%
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
雜質
Protein, none detected
顏色
off-white to light brown
white to off-white
溶解度
aqueous buffer: soluble
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
InChI 密鑰
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
N/P比:1.5-1.8。吸收(0.001%磷酸盐缓冲液溶液,pH 7.0,260 nm):≥0.155。
来自鲑鱼睾丸的纯化DNA。
来自鲑鱼睾丸的纯化DNA。N/P比:1.5-1.8;UV吸收:≥0.155(0.001%磷酸盐缓冲液溶液,pH 7.0,260 nm)。可用于杂交研究。
警告
毒性:标准处理(A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3