主要文件
CLS3572
Corning® 384孔微孔板,低边
white polystyrene, square, non-sterile, lid: no, pack of 50
别名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
材料
flat wells
polystyrene
square
white bottom
white polystyrene
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt
包裝
pack of 50
製造商/商標名
Corning 3572
最大體積
112 μL
尺寸
384 wells
孔容積
112 μL
孔有效容積
20-80 μL
有效容積
80 μL
適合性
suitable for (cell cuture)
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
  • Corning® 384 孔微孔板,低法兰适合固定大分子
  • 未经处理的白壁板在发光测定期间具有最小的孔间串扰
  • 结合能力约为 100 至 200ng IgG/cm²
  • 标准微孔板规格和尺寸
  • 中等结合聚苯乙烯疏水表面使生物分子能够通过被动相互作用结合
  • 敏感检测和读板机的理想选择
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)