CLS3701
Corning® 384微孔板
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, flat bottom, sterile, lid, case of 100
别名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
一般說明
- Corning® 384 孔微孔板是一种 ELISA 微孔板,具有经过组织培养处理的表面,可实现最佳细胞附着。
- 适用于比色测定
- 已通过γ射线灭菌,无热原。
- 独立的字母数字代码用于孔识别。
應用
用于比色测定
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.