主要文件
COLO 741
93052621, human colon (pelvic wall metastasis), Fibroblast-like
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
产品名称
COLO 741, 93052621
生物源
human colon (pelvic wall metastasis)
增長模式
Adherent
染色體組型
Not specified
形態學
Fibroblast-like
產品
Not specified
受體
Not specified
技術
cell culture | mammalian: suitable
相關疾病
metastasis
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−196°C
細胞系來源
Human colon carcinoma
細胞系描述
Derived from a pelvic wall metastasis of a 69 year old female with colon carcinoma.
應用
Tumourigenicity studies
DNA分析
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 9,11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 12
THO1: 7,9
TPOX: 8,11
vWA: 17,18
培養基
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
例行更新培養
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
其他說明
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)