材料
clear
無菌
sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
製造商/商標名
Axygen Inc TF-300-R-S
Corning
包裝
pkg of 5x960tips/cs
尺寸
0.5-10 μL
容積
0.5—10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Axygen® Filter Barrier吸头可用于污染会影响结果的DNA扩增和微生物应用。
特點和優勢
Axygen® Filter Barrier 吸头具有以下特性和优点:
- 吸头形成物理屏障以防止交叉污染并阻挡气溶胶
- 不含 DNA 抑制剂的聚乙烯过滤器以机器人安装到吸头中,以避免核酸酶污染
- 包装在密封底架中
- 吸头不含RNA酶和DNA酶
- 非热原
其他說明
查看所有移液管吸头
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
AXYTF300RS |