主要文件
AXYT300RS
用于P2/P10的移液吸头
racked, size 0.5-10 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
别名:
Pipette tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
尺寸:
0.5-10 μL
無菌:
sterile
特點:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
包裝:
pkg of 5x960tips/cs
製造商/商標名:
Axygen Inc T-300-R-S
Corning
材料
clear
無菌
sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
製造商/商標名
Axygen Inc T-300-R-S
Corning
包裝
pkg of 5x960tips/cs
尺寸
0.5-10 μL
顏色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
Axygen®通用吸头具有以下特性:
  • 吸头适合各种单通道和多通道移液器
  • 与大多数知名移液器品牌兼容
  • 吸头由聚丙烯制成,非热原
  • 吸头不含RNA酶和DNA酶
  • 柔性壁和一系列内密封圈提供良好的贴合,加载和弹出只需要较小的力。
  • 微量体积
  • 由于高液体截留率样品损失的风险低
  • 交叉污染的风险低
  • 更高的产率、准确率和精密度
其他說明
查看所有移液管吸头
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)