一般說明
Axygen®滤芯吸头特有滤芯可阻隔气溶胶进入,有效避免样品间的交叉污染。机械操作方式插入的聚乙烯滤芯避免核酸酶污染,底部密封的带盖吸头盒包装可维持无菌性并防止外部污染。对于再小污染也能影响结果的情况是一种可靠选择。
應用
Axygen®带滤芯屏障吸头可用于微生物和DNA扩增过程诊断学
特點和優勢
- 这些吸头以无菌形式提供,并带盖储存在底部密封的架子中以防污染
- 滤芯在吸头内部构筑起一道屏障以防止和阻断气溶胶的侵入,防止样品之间的交叉污染
- 每个聚乙烯滤芯被牢固地安装在吸头内部并且不含DNA抑制剂,并且不含DNA抑制剂
- 无热原
- 不含RNase-/DNase
其他說明
查看所有移液管吸头
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.