主要文件
AXYMCT150C
耐煮沸微管
size 1.5 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs
别名:
Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121702
NACRES:
NB.22
材料
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌
non-sterile
特點
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
製造商/商標名
Axygen Inc MCT-150-C
Corning
包裝
pkg of 10x500tubes/cs
尺寸
1.5 mL
顏色
clear
clear
接頭
cap (push fit)
適合性
suitable for (centrifugation)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • MaxyClear 微管采用原生聚丙烯制造。
  • 随配弹扣盖,可确保高效密封以保护样品。
  • 用于贴标的磨砂表面。
  • 盖中心的穿孔口便于以注射器轻松吸取样品。
  • 不含 RNase/DNase,非热原
  • 最大离心力为 14,000 RCF。
  • 经认证耐煮沸
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)