主要文件
CLS4807
Corning® Isotip® 带滤芯移液器吸头
0.2-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.01
容積範圍:
0.2-10 μL
無菌:
sterile
特點:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter
graduation
packaging: rack
包裝:
rack of 96
製造商/商標名:
Corning 4807
材料
natural tip
polypropylene
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter
graduation
packaging: rack
包裝
rack of 96
製造商/商標名
Corning 4807
容積範圍
0.2-10 μL
適合性
suitable for (applications where avoidance of cross contamination is critical, such as DNA amplification and radioisotope handling)
相容性
all popular research-grade pipettors
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
康宁® Isotip®过滤式移液器吸头
康宁 Isotip 过滤式移液器吸头具有惰性疏水屏障,可防止雾化的污染物接触移液器轴。所有过滤式移液器吸头均采用无菌包装,且经过认证均不含 RNase/DNase、无热原。
應用
Isotips 是需要避免交叉污染的应用(例如 DNA 扩增和放射性同位素处理)的理想选择。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Isotip is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)