CLS4804
康宁®通用适配移液器吸头
1-200 μL universal fit stack rack pipet tips, natural, sterile, 10 racks/case, 4800 tips/case
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
容積範圍:
1-200 μL
無菌:
sterile
特點:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
包裝:
rack of 480
製造商/商標名:
Corning 4804
推荐产品
一般說明
康宁®通用适配移液器吸头
康宁通用适配聚丙烯移液器吸头,经设计可与所有主要品牌移液器适配,并具有锥型吸嘴有助于液体精确转移。所有盒装吸头均经认证无 RNase/DNase,无热原。
康宁通用适配聚丙烯移液器吸头,经设计可与所有主要品牌移液器适配,并具有锥型吸嘴有助于液体精确转移。所有盒装吸头均经认证无 RNase/DNase,无热原。
- 与所有主要品牌的移液器适配
- 锥型吸嘴有助于液体精确转移
- 经认证无 RNase/DNase,无热原
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.