一般說明
Microvolume 吸头性能准确、可靠,适用于主要品牌的超级移液器。所有盒式吸头均经过认证,不含 RNase/DNase,无热原。
特點和優勢
- 耐用
- 堆叠的移液器吸头可承受重复的高压灭菌循环
- 与多通道移液器统兼容
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.