AXYTF300
移液器过滤器吸头
for P-2, ultramicro, size 0.5-10 μL, pkg of 10x1000tips/cs
别名:
Pipette tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.02
尺寸:
0.5-10 μL
無菌:
non-sterile
特點:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
包裝:
pkg of 10x1000tips/cs
製造商/商標名:
Axygen Inc TF-300
Corning
Corning
推荐产品
一般說明
- Axygen® Microvolume - Gilson-Style P2/P10过滤器吸头经过优化,可用于敏感的生物应用以获得准确的结果。
- 具有耐气溶胶过滤器,以防止样品可能的交叉污染。
- 聚乙烯气溶胶过滤器可自动插入移液管吸头,从而在吸头中形成物理屏障,保护样品免受核酸酶污染。
其他說明
查看所有移液管吸头
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.