产品名称
黄曲霉毒素B1 来源于黄曲霉, from Aspergillus flavus
生物源
Aspergillus flavus
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
環保替代產品評分
old score: 51
new score: 42
Find out more about DOZN™ Scoring
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
InChI 密鑰
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
警告
標準品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges