Key Documents
55902
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, streptavidin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 1μm
别名:
PS-MAGFluoRed_SA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
成份
iron oxide, ≥30%
濃度
0.1% (solids)
粒徑
1 μm std dev ≤0.1 μm, coeff var 5.1%
密度
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
螢光
λex 650 nm; λem 678 nm
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
成分
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Strepatvidin modified
FluoRed fluorescent dye
分析報告
Binding capacity for FITC-Biotin: >1500 pmol/mg
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
410.0 °F
閃點(°C)
210 °C