推荐产品
成份
iron oxide, ≥20%
濃度
1% (solid)
粒徑
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
密度
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
螢光
λex 650 nm; λem 678 nm
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
成分
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
水污染物質分類(WGK)
WGK 1