主要文件
73275
Sigma-Aldrich
三聚氰胺树脂微粒,羧酸改性,尼罗蓝标记
size: 1 μm
别名:
三聚氰胺甲醛树酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.32
品質等級
形狀
aqueous suspension
濃度
2.5% (solids)
表面覆盖率
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
粒徑
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。印刷在单独的证书上。
最大消光波长:633nm
最大发射波长:672nm
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..