形狀
aqueous suspension
particles
交聯
0 % cross-linked
濃度
2% (solids)
粒徑
0.1 μm std dev <0.03 μm
應用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种聚苯乙烯基微粒(粒径:0.1 μm)粒径标准是描述测试样品粒径分布(PSD)特征的理想之选。
應用
用于校准、鉴定和监测精度分析仪、表面扫描仪和粒子计数器的性能。
单分散聚苯乙烯乳胶颗粒也可用于:
单分散聚苯乙烯乳胶颗粒也可用于:
- 研究其对淡水藻类的影响
- 研究三苯基锡(TPT)的毒性对海洋浮游硅藻的影响
- 显示他们与蓝藻细菌在海洋和淡水环境中的相互作用
特點和優勢
- 适用于日常仪器的校准检验、测试和校正
- 以5 mL和10 mL包装规格的洁净样品形式提供
分析報告
对于每个批次,测定粒度和标准偏差的精确值的准确度为 0.001μm。这些颗粒的粒度测定分别遵循美国国家标准与技术研究所 (NIST, USA) 和欧盟参考局 (BCR) 描述的程序,尤其是:
- 透射电子显微镜(TEM)
- 扫描电子显微镜
- 光学显微镜
- Coulter™ 计数器,带MDF系统
法律資訊
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
410.0 °F
閃點(°C)
210 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Interaction of cyanobacteria with nanometer and micron sized polystyrene particles in marine and fresh water
Langmuir, 36(14) (2020)