形狀
particles
製造商/商標名
Whitehouse Scientific Ltd PS202
粒徑
3-30 μm
應用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
形式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
多分散颗粒标准品(PS202,尺寸:3-30 、m) 是一种粒径标准品,非常适合确定颗粒系统的粒径分布(PSD)。
该产品是通过使用重力沉降、显微镜和库尔特计数器生产。
该产品是通过使用重力沉降、显微镜和库尔特计数器生产。
應用
用于对粒度仪进行标准化。
用于测定激光衍射粒度仪的精度和重现性。
用于测定激光衍射粒度仪的精度和重现性。
特點和優勢
- 适用于常规仪器校准检查、测试和校正
- 可提供纯样品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Soil variables that determine lead accumulation in Bidens pilosa L. and Tagetes minuta L. growing in polluted soils.
Salazar M J, et al.
Geoderma, 279, 97-108 (2016)
Revisiting the chronology and environmental conditions for the accretion of late Pleistocene-early Holocene Pampean loess (Argentina)
Torre G, et al.
Chemosphere, 213, 105-119 (2019)