主要文件
41658
Sigma-Aldrich
固定在Immobead 150上的脂肪酶南极假丝酵母,重组 来源于米曲霉
≥500 U/g
别名:
Candida antarctica Lipase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
重組細胞
expressed in Aspergillus oryzae
品質等級
形狀
beads (powder like)
beads
比活性
≥500 U/g
儲存溫度
2-8°C
相关类别
一般說明
研究领域:细胞信号转导。南极假丝酵母脂肪酶 A,CalA 是一种具有高底物特异性的热稳定钙依赖性酶。CalA 由催化三联体(Ser184、Asp334、His366)组成,并具有一个/水解酶的结构折叠。
應用
固定在 Immobead 150 上的南极假丝酵母脂肪酶 A,是从米曲霉重组而来,已用于合成对映体纯(R)-去甲猪毛菜碱,以及用于耗散型石英晶体微天平(QCM-D)吸附动力学研究。它还用于二氟化醇的酯化研究。
脂肪酶在工业上用于拆分手性化合物和生物柴油的酯交换生产。
生化/生理作用
南极假丝酵母脂肪酶 A 对酒精具有高度特异性,并酯化脂肪酸的反式异构体。CalA 识别高度支化的酰基,并在具有位阻的醇上具有活性。CalA 催化对映异构体氨基酸的生产,并有助于手性氰醇的合成。热稳定性适合造纸行业使用。南极假丝酵母脂肪酶A(CAL-A)具有乙酰转移酶活性,可在水相环境中用醇和天然油合成脂肪酸酯。
單位定義
1 U 相当于在 pH 10.0,40°C 下每分钟释放 1 μmol 丁酸的酶的酶量(三丁酸甘油酯,货号91010,作为底物)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Improved acylation of phytosterols catalyzed by Candida antarctica lipase A with superior catalytic activity
Panpipat W, et al.
Biochemical Engineering Journal, 70(1), 55-62 (2013)
Lipase-catalyzed synthesis of the chiral tetrahydroisoquinoline (R)-salsolinol
Ding W, et al.
Tetrahedron, 23(18-19), 1376-1379 (2012)
Orientating lipase molecules through surface chemical control for enhanced activity: a QCM-D and ToF-SIMS investigation
Joyce P, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 142, 173-181 (2016)
High yield expression of Lipase A from Candida antarctica in the methylotrophic yeast Pichia pastoris and its purification and characterisation
Pfeffer J, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 72(5), 931-931 (2006)
Biotechnological applications of Candida antarctica lipase A: State-of-the-art
de Maria PD, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 37(1-6), 36-46 (2005)