Merck
24365C
SAFC
EX-CELL® CD CHO Fusion
Animal-component free, chemically defined cell culture medium, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine
制药生产
别名:
EX-CELL® CD CHO Fusion
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.71
品質等級
產品線
EX-CELL®
形狀
dry powder
技術
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EX-CELL® CD CHO FUSION 是一种化学成分确定、不含动物组分的培养基, 是为了中国仓鼠卵巢(CHO)细胞的长期生长而开发。由于不含 任何大分子,所以可用于分离和纯化 细胞分泌的蛋白质。 该培养基不含L-谷氨酰胺,这有助于培养基的稳定, 避免了L-谷氨酰胺降解所导致的氨积累, 并为以谷氨酰胺合成酶或GS 系统进行的CHO细胞培养提供合适的培养基 。该培养基不含次黄嘌呤或 胸苷,因此可以用于二氢叶酸还原酶(DHFR) 基因扩增系统。
數量
被配制成每升培养基含有20.1克粉末。
法律資訊
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
This application note describes the benefits and performance of Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium designed for multiple cell expansion steps from vial thaw to N-1 stages to generate higher biomass for inoculating fed-batch production bioreactors