Merck
24368C
SAFC
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (不含葡萄糖)
制药生产
别名:
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.71
產品線
EX-CELL®
品質等級
形狀
dry powder
技術
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (不含葡萄糖)化学成分明确且不含有 动物来源成分。该补料用于分批补料平台 ,可与EX-CELL® Advanced CHO 分批补料培养基 (14366C或24366C)一起使用。 来自SAFC的最新平台经过特别开发设计, 用于维持分批补料培养物中各种中国仓鼠卵巢(CHO)细胞的生长和生产, 同时可灵活调节 蛋白质的质量属性。这种实时分批补料 平台采用多变量分析策略开发, 以确定配方成分影响关键过程和产品属性 (如滴度、 褶皱膨胀(fold expansion)、受体表达、 和T糖基化)的相关性。该平台不含次黄嘌呤和胸苷、 L-谷氨酰胺、酚红或2-巯基乙醇(2-ME)。
聯結
提交EX-CELL Advanced CHO Fed-batch申请表以与SAFC代表取得联系。
數量
配制成 每升培养基含64.1克粉末。
法律資訊
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Pao-Chun Lin et al.
mAbs, 11(5), 965-976 (2019-05-03)
Chinese hamster ovary (CHO) cells are the biopharmaceutical industry's primary means of manufacturing therapeutic proteins, including monoclonal antibodies. The major challenge in cell line development for the production of recombinant biopharmaceuticals lies in generating and isolating rare high-producing stable clones
商品
In this study, nine commercially available, chemically defined media and feed combinations from different vendors were assessed for producing monoclonal antibody in Chinese hamster ovary (CHO) cells.