特點和優勢
为满足生物技术和疫苗制造的需要而开发,该培养基支持悬浮培养物中快速的初始细胞生长和高水平的蛋白表达。它也支持高细胞密度和维持这些密度的活细胞为长期导致生产力提高。
其他說明
含有无机盐、HEPES、必需和非必需氨基酸、维生素、重组人胰岛素、植物水解物、其他有机化合物、微量元素和表面活性剂的专利制剂。
不含抗生素、抗真菌药、 L -谷氨酰胺或转铁蛋白。不含动物源性蛋白或其他成分。
不含抗生素、抗真菌药、 L -谷氨酰胺或转铁蛋白。不含动物源性蛋白或其他成分。
用于优化中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞中细胞生长和蛋白表达的无动物成分培养基。
重構
粉末介质具有极强的吸湿性,应防止大气受潮。不建议制备浓缩液,因为可能形成沉淀物。
1. 量取最终所需组织培养级水量的 90%。水温应为 25-40℃。
2. 在搅拌水的同时,加入粉状培养基 (21.5 g/L)。加热可增加溶解度,但不超过 40℃。
3. 用少量水冲洗原包装,除去所有粉末痕迹。加入步骤 2 溶液中。
4. 搅拌至溶解。
5. 加入 0.6 g/L(范围 0.6-1.2 g/L 或更高,取决于单个细胞系)的 G3126 L-谷氨酰胺。
6. 加入 1.5 g/L 的 S8875 碳酸氢钠(如果需要增加缓冲能力,则该量可增加至 3.0 g/L)。
7. 用 5 NNaOH 将 pH 值调节至 7.45 范围 (7.3-7.6)。
8. 使用额外的水将溶液定容至最终体积。
9. 立即用孔隙率为< 0.22 微米。不得使用聚醚砜 (PES) 类型的膜。我们推荐 PVDF 作为最佳惰性类型的过滤器膜。
10. 无菌分装培养基至无菌容器中。2-8℃ 避光保存。
1. 量取最终所需组织培养级水量的 90%。水温应为 25-40℃。
2. 在搅拌水的同时,加入粉状培养基 (21.5 g/L)。加热可增加溶解度,但不超过 40℃。
3. 用少量水冲洗原包装,除去所有粉末痕迹。加入步骤 2 溶液中。
4. 搅拌至溶解。
5. 加入 0.6 g/L(范围 0.6-1.2 g/L 或更高,取决于单个细胞系)的 G3126 L-谷氨酰胺。
6. 加入 1.5 g/L 的 S8875 碳酸氢钠(如果需要增加缓冲能力,则该量可增加至 3.0 g/L)。
7. 用 5 NNaOH 将 pH 值调节至 7.45 范围 (7.3-7.6)。
8. 使用额外的水将溶液定容至最终体积。
9. 立即用孔隙率为< 0.22 微米。不得使用聚醚砜 (PES) 类型的膜。我们推荐 PVDF 作为最佳惰性类型的过滤器膜。
10. 无菌分装培养基至无菌容器中。2-8℃ 避光保存。
法律資訊
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
The Glutamine Synthetase (GS) expression system does not typically require multiple rounds of amplification to isolate high-producing clones (Brown, 1992).