主要文件
C2059
玻璃克隆环
volume 250 μL
别名:
cloning cylinder, cloning equipment
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106618
NACRES:
NB.22
材料
light brown (tinted)
無菌
sterile; electron beam irradiated
包裝
dish of 10 cylinders
製造商/商標名
Millipore TR1005
尺寸
10 mm × 10 mm
容積
250 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
使用克隆环,可以从含有许多克隆的培养板中分离并挑选出转染细胞的单个菌落。分离的克隆与周围细胞隔离,可解离并传代,或者用50-100μL生长培养基脉冲,以便分析分泌物。无菌克隆环的一端涂有润滑脂,以便密封克隆环与培养板的接触面。随后,在克隆环内将细胞解离和悬浮,并作为纯菌落转移到新的容器中。
使用电子束照射将这些克隆环灭菌。 以合适的剂量水平灭菌后,玻璃克隆环将呈棕色。
包裝
包装在60 mm培养皿中,其中一端涂有硅脂
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)