一般說明
EX-CELL® 325 PF CHO是一种不含蛋白质的介质,这是为中国仓鼠卵巢(CHO)细胞的生长而研发的。由于其不含大分子物质,EX-CELL 325 PF CHO有利于从细胞中分离纯化分泌蛋白。在EX-CEL 302无血清培养基中繁殖的CHO细胞可以直接转移到这种无蛋白培养基中,而不需要大量的断食方案。该培养基不含 L-谷氨酰胺,也不含嘌呤或嘧啶,为特异性CHO细胞系(即谷氨酰胺合成酶,或GS系统™和DHFR- 选择系统)提供合适的培养基)。
數量
每升介质含21.0克粉末。
重構
使用前,每升培养基无菌加入20-40 ml的200 - 160#160;mM L-谷氨酰胺溶液。
法律資訊
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3