Merck
366919
Sigma-Aldrich
氯仿
ACS spectrophotometric grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
别名:
三氯甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CHCl3
CAS号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.04
等級:
ACS spectrophotometric grade
化驗:
≥99.8%
技術:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸汽壓力:
160 mmHg ( 20 °C)
等級
ACS spectrophotometric grade
品質等級
蒸汽密度
4.1 (vs air)
蒸汽壓力
160 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.8%
形狀
liquid
包含
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
H2SO4, passes test (darkened)
<0.03% water
蒸發殘留物
<0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C (with ethanol stabilizer)
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Pb: ≤0.05 ppm
&lambda ;
H2O reference
紫外吸收
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 255 nm Amax: 0.25
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 270 nm Amax: 0.05
λ: 290-400 nm Amax: 0.01
SMILES 字串
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI 密鑰
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯仿是一种无色的挥发性氯化有机溶剂,其蒸气具有麻醉作用。它易于随时间降解,添加乙醇作为稳定剂可进行抑制。由于添加的乙醇浓度较高,导致极性增加,这可能对某些应用产生潜在影响。分光光度级氯仿的紫外吸收率较低,是进行分光光度测定的理想溶剂。
應用
氯仿(分光光度级)用于以下工艺:
  • 合成胶体疏水CdSe核纳米晶体(量子点)。
  • 制备磷脂溶液。
  • 作为溶剂参与钌配合物的光解反应。
它可以用作:
  • 重结晶溶剂。
  • 参考化合物以检测烟草烟雾中是否存在氯仿。
  • 溶剂萃取工艺中的萃取剂。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Kinetics and Mechanism of the Photooxidation of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (II) and the Photoreduction of Bis (bipyridine) dichlororuthenium (III) in Chloroform.
Sathiyabalan S and Hoggard PE.
Inorganic Chemistry, 34(18), 4562-4571 (1995)
The affinity of two antimicrobial peptides derived from bovine milk proteins for model lipid membranes.
Barzyk W, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 343(1), 104-110 (2009)
Systematic studies on the breakdown of p,p'-DDT in tobacco smokes. Presence of methyl chloride, dichloromethane, and chloroform in tobacco smokes.
Chopra NM and Sherman LR.
Analytical Chemistry, 44(6), 1036-1038 (1972)
Engineering of ultra-small diagnostic nanoprobes through oriented conjugation of single-domain antibodies and quantum dots.
Sukhanova A, et al.
Protocol Exchange (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 216-216 (1994)