agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
品質等級
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99% n-heptane basis (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
433 °F
expl. lim.
7 %
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
GC/GC: suitable
雜質
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.3870-1.3880
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
適合性
passes test for reaction against H2SO4
SMILES 字串
CCCCCCC
應用
microbiology
環保替代類別
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
庚烷(正庚烷)是一种直链烃。据报道,其十六烷值为56。其在流动反应器、激波管和快速压缩机中氧化的机制和动力学研究已被报道。
應用
- 组成水/双(2-乙基己基)磺基琥珀酸钠(AOT)/正庚烷微乳液,用于合成ZnS纳米粒子。
- 作为多种固态正烷烃的溶剂。
- 用于测定烟熏曲霉提取物中总细胞内麦角甾醇的甾醇定量方法(SQM)。
特點和優勢
其他說明
货号为32287-4X2.5L-M 的产品即将停产。请订购32287-2.5L-M单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
货号32287-6X1L的产品即将停产。请订购32287-1L单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
货号32287-6X1L-M的产品即将停产。请订购32287-1L-M单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup