蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
描述
isocratic
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.3% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
433 °F
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
蒸發殘留物
≤2.0 mg/L
透射率
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -4 °C
溶解度
0.05 g/L
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
据报道也可作为提取混合物的成分用于GC-MS法筛查尿液中的滥用药物。
特點和優勢
- 通过适用性测试,规定用于UHPLC-MS 和UHPLC-UV:分析灵活性
- 在正离子和负离子电喷雾离子化(ESI)和大气压化学电离-质谱(APCI-MS)中的规定质量,在所有重要MS模式(测试1)下实现分析物的最低检测限和置信度
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
- 最低杂质含量:无干扰基线(测试2)
- 通过 0.2 μm过滤器进行微滤(测试3)以提供:
—减少柱堵塞的风险
- 硼硅酸盐玻璃瓶包装最大程度减少金属离子污染
- 最低水平的痕量金属杂质使金属离子含量最低
- UHPLC-MS 溶剂系列(PEG S/N 信噪比 < 50)中聚乙二醇(PEG)杂质含量最低
準備報告
分析報告
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.005 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(210 nm): ≥ 50 %
透射率(220 nm): ≥ 80 %
透射率(从245起 nm开始): ≥ 98%
经0.2 µm过滤器过滤
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
其他客户在看
商品
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
实验方案
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks. Tonic and cola drinks decarbonized through ultrasonication, and coffee extracted through PTFE filter.
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Separation of Caffiene