等級
HPLC grade
品質等級
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
433 °F
純化經由
filtration through 0.2μm
expl. lim.
7 %
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸發殘留物
≤0.0003%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
環保替代類別
SMILES 字串
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
溶剂选择的工具和技术:环保溶剂选择指南。
庚烷(正庚烷)是一种直链烃。据报道,其十六烷值为56。
應用
特點和優勢
其他說明
货号 34873-4X2.5L的产品即将停产。请订购34873-2.5L单瓶装,因为其具体参数与上述产品本质相同。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup