Merck
S8394
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
550 mesh, packet of 5 g desiccant
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.52
产品名称
硅胶, packet of 5 g desiccant
等級
reagent grade
品質等級
形狀
powder
包裝
packet of 5 g desiccant
技術
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g , approx.
基質
Silica
基質活性組
silica
粒徑
25 μm
孔徑
60 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Flexible and Compressible Nanostructure-Assembled Aramid Nanofiber/Silica Composites Aerogel:研究开发柔性可压缩的二氧化硅基气凝胶,具有轻质构造和隔热应用潜力,尤其适合用于材料科学和工业生产研究(Zhang et al., 2024)。
  • Factors Affecting Silica/Cellulose Nanocomposite Prepared via the Sol-Gel Technique: A Review:该综述探讨溶胶-凝胶法合成二氧化硅/纤维素纳米复合材料,聚焦各种因素对材料性能的影响。适合材料科学与环境应用研究人员参考(Shange et al., 2024)。
  • Spray-dried ternary bioactive glass microspheres: direct and indirect structural effects of copper-doping on acellular degradation behavior:研究掺铜二氧化硅生物活性玻璃的结构特性,重点说明它们的生物医学和药物递送体系应用,尤其是骨再生和组织工程领域(Vecchio et al., 2024)。
  • Isolation, characterization, identification and quantification of 6-F oxyphenisatin dipropionate, a novel illegal additive, from a fruit-flavored jelly:研究在色谱技术中使用硅胶以检测食品中的非法添加物,对于食品安全和环境检测实验室有重要意义(Xia et al., 2024)。
包裝
多孔 1×23/4 英寸包装
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)