agency
suitable for EPA OTM-45
品質等級
形狀
granular
表面積
700 m2/g
損耗
≤2.0% loss on drying, 150°C
粒徑
1-4 mm
孔徑
2.0-2.5 nm
pH值
2-10 (50 g/L in H2O, slurry)
mp
>1000 °C
應用
PFAS testing
儲存溫度
2-30°C
一般說明
变色硅胶(褐胶,含湿度指示剂)常用作实验室干燥剂。从空气中吸水后,褐色硅胶会从褐色变成淡黄色。
分析報告
堆密度:约75
干燥失重(150 °C): ≤ 2.0 %
吸水量(24 hrs,80 % 相对湿度): ≥ 20.0 %
干燥失重(150 °C): ≤ 2.0 %
吸水量(24 hrs,80 % 相对湿度): ≥ 20.0 %
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1